Imprimer
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0636-100G OR0636-10G OR0636-25G
APOSOR0636-100GEA 85.7 EUR
APOSOR0636-100G APOSOR0636-10G APOSOR0636-25G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈N₂O₄S
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115503
Numéro CAS: 6269-91-6