Imprimer
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0631-1G OR0631-250MG
APOSOR0631-1GEA 29 EUR
APOSOR0631-1G APOSOR0631-250MG
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point d'ébullition: 100 °C (0,8 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869922
Numéro CAS: 61566-34-5
EINECS: 262-853-7