Imprimer
Indane-2-isothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0546-1G OR0546-250MG OR0546-500MG
APOSOR0546-1GEA 1040 EUR
APOSOR0546-1G APOSOR0546-250MG APOSOR0546-500MG
Indane-2-isothiocyanate
Indane-2-isothiocyanate
Formule: C₁₀H₉NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313225
Numéro CAS: 306935-87-5