Imprimer
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzyl alcohol, (4-(Thiophen-2-yl)phenyl)methanol
OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 126 EUR
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₀OS
Point d'ébullition: 311,5 °C
Point de fusion: 60…61 °C
Point éclair: 115,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203037
Numéro CAS: 81443-44-9