Imprimer
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3,4-Dichlorophenoxy)-1,2-propenoxide, 3-(3,4-Dichlorophenoxy)-1,2-epoxypropane
OR0431-1G OR0431-250MG
APOSOR0431-1GEA 244 EUR
APOSOR0431-1G APOSOR0431-250MG
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
Point d'ébullition: 170 °C (8 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831502
Numéro CAS: 21320-30-9