Imprimer
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Dichloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR0366-1G OR0366-250MG
APOSOR0366-1GEA 87 EUR
APOSOR0366-1G APOSOR0366-250MG
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313364
Numéro CAS: 154257-67-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III