Imprimer
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0307-1G OR0307-5G
APOSOR0307-1GEA 72.5 EUR
APOSOR0307-1G APOSOR0307-5G
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil
Formule: C₁₁H₁₃N₃OS
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312949
Numéro CAS: 290313-19-8