Imprimer
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzofuran-2-carbohydrazide, 2-(Hydrazinocarbonyl)benzo[b]furan, 2-(Hydrazinocarbonyl)-1-benzofuran
OR0275-1G OR0275-250MG
APOSOR0275-1GEA 97.3 EUR
APOSOR0275-1G APOSOR0275-250MG
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456546
Numéro CAS: 42974-19-6