Imprimer
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Cyanobenzyl)piperazine, 1-[(2-Cyanophenyl)methyl]piperazine
OR0228-1G OR0228-250MG
APOSOR0228-1GEA 119 EUR
APOSOR0228-1G APOSOR0228-250MG
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972582
Numéro CAS: 174609-74-6