Imprimer
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0227-10G OR0227-2G OR0227-5G
APOSOR0227-10GEA 427 EUR
APOSOR0227-10G APOSOR0227-2G APOSOR0227-5G
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972581
Numéro CAS: 422517-67-7