Imprimer
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydrazinobenzyl methyl ether dihydrochloride, (3-Methoxybenzyl)hydrazine dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)phenyl methyl ether dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)anisole dihydrochloride
OR0202-1G OR0202-5G OR0202-25G
APOSOR0202-1GEA 208 EUR
APOSOR0202-1G APOSOR0202-5G APOSOR0202-25G
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O·2ClH
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245507
Numéro CAS: 849021-11-0