Imprimer
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01957-1G OR01957-250MG
APOSOR01957-1GEA 157 EUR
APOSOR01957-1G APOSOR01957-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 198,5…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836169
Numéro CAS: 1000017-94-6