Imprimer
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2,4-Dichlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
OR0193-100G OR0193-25G OR0193-5G
APOSOR0193-100GEA 374 EUR
APOSOR0193-100G APOSOR0193-25G APOSOR0193-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₉Cl₂N₅·ClH
Point de fusion: 259,5…263.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203356
Numéro CAS: 6634-65-7