Imprimer

2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine

OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 114 EUR
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₇ClN₄
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764685
Numéro CAS: 63211-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR