Imprimer
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Carboxy-4-(4-chlorophenyl)-2-(methysulphanyl)thiophene-3-carbonitrile, 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)-2-thenoic acid
OR018945-1G OR018945-250MG
APOSOR018945-1GEA 145 EUR
APOSOR018945-1G APOSOR018945-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈ClNO₂S₂
Point de fusion: 241…243 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00112478
Numéro CAS: 116525-66-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III