Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(4-Chlorophenyl)-3-(chlorosulphonyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran, 2-(4-Chlorophenyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran-3-sulphonyl chloride
Formule:
C₁₄H₁₂Cl₂O₅S Poids moléculaire: 363.213 g/mol Point de fusion: 79…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01934803 Numéro CAS: 306936-30-1 UN: 3261 ADR: 8 III |