Imprimer
Tropinone oxime hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride
OR018323-250MG OR018323-1G
APOSOR018323-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR018323-250MG APOSOR018323-1G
Tropinone oxime hydrochloride 97%
Tropinone oxime hydrochloride
Formule: C₈H₁₄N₂O·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01073570
Numéro CAS: 212079-30-6