Imprimer
Ethyl hept-6-enoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR01811-1G OR01811-5G
APOSOR01811-1GEA 89.9 EUR
APOSOR01811-1G APOSOR01811-5G
Ethyl hept-6-enoate 97%
Ethyl hept-6-enoate
Formule: C₉H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671845
Numéro CAS: 25118-23-4