Imprimer
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Carboxy-2-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Phenyl-3H-benzimidazole-4-carboxylic acid
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 270 EUR
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 297…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245480
Numéro CAS: 66630-72-6