Imprimer
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Butoxy-3-oxocyclohex-2-ene
OR0176-10G OR0176-1G OR0176-5G
APOSOR0176-10GEA 395 EUR
APOSOR0176-10G APOSOR0176-1G APOSOR0176-5G
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Poids moléculaire: 168.233 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190682
Numéro CAS: 16493-04-2