Imprimer
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Carboxypyridin-2-yl)-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine, 6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxylic acid
OR01741-10MG OR01741-1G
APOSOR01741-10MGEA 36.4 EUR
APOSOR01741-10MG APOSOR01741-1G
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245472
Numéro CAS: 904817-27-2