Imprimer
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Aminophenyl)-1H-indole
OR01694-5G OR01694-1G
APOSOR01694-5GEA 822 EUR
APOSOR01694-5G APOSOR01694-1G
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Formule: C₁₄H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454976
Numéro CAS: 6318-72-5