Imprimer
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01672-100MG OR01672-250MG OR01672-50MG
APOSOR01672-100MGEA 174 EUR
APOSOR01672-100MG APOSOR01672-250MG APOSOR01672-50MG
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660371
Numéro CAS: 886780-65-0