Imprimer
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 45.1 EUR
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂O₂S
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01566583
Numéro CAS: 29212-25-7
UN: 1759
ADR: 8,III