Imprimer
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(tert-Butyl)-3-hydrazinobenzene
OR016187-1G OR016187-250MG OR016187-5G
APOSOR016187-1GEA 219 EUR
APOSOR016187-1G APOSOR016187-250MG APOSOR016187-5G
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, grade Technique
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆N₂·ClH
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00833404
Numéro CAS: 306937-27-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III