2,3-Diphenylpiperazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₁₈N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06245414 Numéro CAS: 143699-24-5 |