Imprimer
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-[4-(tert-Butyl)phenyl]dimethylamine
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 21.9 EUR
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
Point d'ébullition: 250…253 °C
Densité: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008833
Numéro CAS: 2909-79-7
EINECS: 220-824-6