Imprimer
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01542-1G OR01542-5G
APOSOR01542-1GEA 145 EUR
APOSOR01542-1G APOSOR01542-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂O₂·ClH
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831017
Numéro CAS: 85084-36-2