Imprimer
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR015017-1G OR015017-250MG
APOSOR015017-1GEA 835 EUR
APOSOR015017-1G APOSOR015017-250MG
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18483259
Numéro CAS: 1311313-77-5