Imprimer
Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Anilino(phenyl)acetic acid, Phenyl(phenylamino)ethanoic acid
OR01496-1G OR01496-250MG
APOSOR01496-1GEA 307 EUR
APOSOR01496-1G APOSOR01496-250MG
Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Phenyl(phenylamino)acetic acid
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 227.259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01724775
Numéro CAS: 3684-12-6