Imprimer
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxypyrimidine-2-thiol, 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyrimidin-4-ol
OR0091-1G OR0091-5G
APOSOR0091-1GEA 58 EUR
APOSOR0091-1G APOSOR0091-5G
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Formule: C₇H₁₀N₂O₃S
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662704
Numéro CAS: 90370-38-0