Imprimer
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Quinolin-8-yl)hydrazine dihydrochloride, 8-Hydrazino-1-azanaphthalene dihydrochloride
OR0048-1G OR0048-500MG
APOSOR0048-1GEA 125 EUR
APOSOR0048-1G APOSOR0048-500MG
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Formule: C₉H₉N₃·2ClH
Poids moléculaire: 232.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00491379
Numéro CAS: 91004-61-4