Imprimer
Yttrium(III) acetate hydrate 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Yttrium triacetate hydrate
IN3829-50G IN3829-1KG
APOSIN3829-50GEA 128 EUR
APOSIN3829-50G APOSIN3829-1KG
Yttrium(III) acetate hydrate 99,9%
Yttrium(III) acetate hydrate
Formule: (C₂H₃O₂)₃Y·xH₂O
Poids moléculaire: 266.04 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150128
Numéro CAS: 304675-69-2