Imprimer
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thulium tribromide hydrate
IN3592-10G IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA 328 EUR
APOSIN3592-10G APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Formule: Tm·Br₃·H₂O
Point de fusion: 952 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150441
Numéro CAS: 226419-26-7