Imprimer
Niobium(I) hydrure 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Niobium hydrure
IN2755-25G IN2755-5G
APOSIN2755-25GEA 0 EUR
APOSIN2755-25G APOSIN2755-5G
Niobium(I) hydrure 99%
Niobium(I) hydrure
Formule: H₅Nb
Poids moléculaire: 97.946 g/mol
Point de fusion: 500 °C (déc.)
Densité: 6.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 13981-86-7
UN: 3132
ADR: 4.3+4.1 II