Imprimer
Thiol-PEG2-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIPG1836-250MG BIPG1836-500MG
APOSBIPG1836-250MGEA 364 EUR
APOSBIPG1836-250MG APOSBIPG1836-500MG
Thiol-PEG2-acid
Thiol-PEG2-acid
Formule: C₇H₁₄O₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24503001
Numéro CAS: 1379649-73-6