Imprimer
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIPG1820-1G BIPG1820-5G BIPG1820-250MG
APOSBIPG1820-1GEA 197 EUR
APOSBIPG1820-1G APOSBIPG1820-5G APOSBIPG1820-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide
Formule: C₁₁H₂₂N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23380094
Numéro CAS: 950683-55-3