Imprimer
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (29-amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosyl)carbamate, Boc-amido-PEG9-amine
BIPG1816-100MG BIPG1816-500MG BIPG1816-1G
APOSBIPG1816-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIPG1816-100MG APOSBIPG1816-500MG APOSBIPG1816-1G
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Formule: C₂₅H₅₂N₂O₁₁
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453249
Numéro CAS: 890091-43-7