Imprimer
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)carbamate, Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
BIPG1812-100MG BIPG1812-50MG BIPG1812-250MG
APOSBIPG1812-100MGEA 168 EUR
APOSBIPG1812-100MG APOSBIPG1812-50MG APOSBIPG1812-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Formule: C₁₅H₃₂N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619339
Numéro CAS: 811442-84-9