t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Boc-NH-PEG12-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41-tridecaoxa-5-azatetratetracontan-44-oic acid
Formule:
C₃₂H₆₃NO₁₆ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD13185149 Numéro CAS: 1415981-79-1 |