Imprimer
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-NH-PEG5-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azatricosan-23-oic acid
BIPG1803-100MG BIPG1803-500MG BIPG1803-1G
APOSBIPG1803-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIPG1803-100MG APOSBIPG1803-500MG APOSBIPG1803-1G
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Formule: C₁₈H₃₅NO₉
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24539478
Numéro CAS: 1347750-78-0