Imprimer
Propargyl-PEG3-Bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1729-250MG
APOSBIPG1729-250MGEA 654 EUR
APOSBIPG1729-250MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide
Formule: C₉H₁₅BrO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28505517
Numéro CAS: 203740-63-0