m-PEG2-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
Formule:
C₅H₁₃NO₂ Densité: 0,958 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09032941 Numéro CAS: 31576-51-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |