Imprimer
Mal-amido-PEG12-NHS
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1481-100MG BIPG1481-50MG
APOSBIPG1481-100MGEA 364 EUR
APOSBIPG1481-100MG APOSBIPG1481-50MG
Mal-amido-PEG12-NHS
Mal-amido-PEG12-NHS
Formule: C₃₈H₆₃N₃O₁₉
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11041148
Numéro CAS: 326003-46-7