Imprimer
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIPG1455-1G BIPG1455-100MG
APOSBIPG1455-1GEA 174 EUR
APOSBIPG1455-1G APOSBIPG1455-100MG
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Formule: C₂₇H₅₄O₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28385467
Numéro CAS: 778596-26-2