Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₈O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22056310 Numéro CAS: 671802-00-9 |