Imprimer
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)acetate, Hydroxy-PEG2-CH2-Boc
BIPG1436-500MG BIPG1436-250MG BIPG1436-1G
APOSBIPG1436-500MGEA 203 EUR
APOSBIPG1436-500MG APOSBIPG1436-250MG APOSBIPG1436-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25959245
Numéro CAS: 149299-82-1