Hydroxy-PEG4-acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₂₂O₇ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22574805 Numéro CAS: 937188-59-5 |