Imprimer
Hydroxy-PEG2-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1428-250MG BIPG1428-1G
APOSBIPG1428-250MGEA 112 EUR
APOSBIPG1428-250MG APOSBIPG1428-1G
Hydroxy-PEG2-acid
Hydroxy-PEG2-acid
Formule: C₇H₁₄O₅
Poids moléculaire: 178.183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20646030
Numéro CAS: 1334286-77-9