Imprimer
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)propanoic acid, Fmoc-NH-PEG1-C2-acid
BIPG1395-1G BIPG1395-100MG
APOSBIPG1395-1GEA 72.5 EUR
APOSBIPG1395-1G APOSBIPG1395-100MG
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294357
Numéro CAS: 1654740-73-4